MAB5606Z
Anticorpo anti-ganglioside Gd1a, clone Gd1a-1 (privo di azoturi)
clone GD1a-1, from mouse
Sinonimo/i:
GD1a Ganglioside
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GD1a-1, monoclonal
Reattività contro le specie
bovine, human, fish, mouse, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1κ
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Analisi ELISA: la specificità di target di un lotto rappresentativo è stata determinata mediante saggio ELISA (Gong, Y., et al. (2002). Brain. 125(Pt 11):2491-2506).
Analisi immunoistochimica: un lotto rappresentativo ha rilevato GD1a in sezioni medio-sagittali di cervello di topi wild-type e St3gal2/3-double-null congelate fresche (Sturgill, E.R., et al. (2012). Glycobiology.22(10):1289-1301).
Immunoistochimica: un lotto rappresentativo ha rilevato GD1a in varie regioni del cervello di pesce utilizzando sezioni flottanti (Viljetić, B., et al. (2012). Biochim Biophys Acta. 1820(9):1437-1443).
Analisi immunoistochimica: un lotto rappresentativo ha rilevato GD1a in sezioni di cervello di uomo e ratto congelate fresche mediante immunoistochimica, con analisi fluorescente o non fluorescente (Gong, Y., et al. (2002). Brain. 125(Pt 11):2491-2506).
Saggio di immuno-overlay: Un lotto rappresentativo ha rilevato GD1a nel cervello bovino, così come negli estratti di gangliosidi delle radice ventrale e dorsale umana (Gong, Y., et al. (2002). Brain. 125(Pt 11):2491-2506).
Neuroscienze
Neuroscienze dello sviluppo
Qualità
Immunoistochimica: una diluizione 1:50 di questo anticorpo ha rilevato il ganglioside GD1a nel tessuto cardiaco umano.
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Indicazioni per l'uso: una volta ricevuto il prodotto e prima di rimuovere il tappo, centrifugare la microprovetta e miscelare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1