MAB5466
Anti-Bestrophin Antibody
Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-Anti-ARB, Anti-Anti-BEST, Anti-Anti-BMD, Anti-Anti-Best1V1Delta2, Anti-Anti-RP50, Anti-Anti-TU15B, Anti-Anti-VMD2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
monkey, pig, mouse, bovine, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BEST1(7439)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:20 dilution from a representative lot detected Bestrophin in mouse retina tissue sections.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2