MAB4407
Anti-HESCA-1 Antibody, clone 051007-4A5
clone 051007-4A5, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Human Embryonic Stem Cell Antigen-1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
051007-4A5, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
input
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
Isotipo
IgMκ
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2