This product is a rat monoclonal Antibody. An anti-rat secondary antibody would be suitable. Please see the link below to review examples of anti-rat secondary antibodies:
https://www.sigmaaldrich.com/US/en/search/anti-rat-antibody?facet=facet_product_category%3Asecondary%20antibodies&focus=products&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=anti-rat%20antibody&type=product
MAB352
Anti-Serotonin Antibody, clone YC5/45
culture supernatant, clone YC5/45, Chemicon®
Sinonimo/i:
5-HT
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
YC5/45, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat, lizard, rabbit, pig
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HTR1A(3350)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Brain tissue
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
-
MAB352 Is this a mouse monoclonal Ab? I see Rat in the source which is unusual for me. What secondary is ideal
1 answer-