MAB349
Anti-Amyloid Precursor Protein Antibody, A4(695), clone 1.D5
clone 1.D5, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Alz-90
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1.D5, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APP(351)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Westen Blot Protocol for MAB349
1) After blotting the SDS-PAGE gel onto nitrocellulose, incubate at room temperature for one hour in 1% PBS in 0.1 mol/L PBS, pH 7.2, to block non-specific background.
2) Incubate the Western blot with MAB349 (10-20 μg/mL) at +4°C overnight shaking well.
3) Wash the Western blots 2 times in PBS-Tween 0.05% for ten minutes. Wash one time in PBS.
4) Incubate the blots with anti-Mouse IgG (Chemicon AP124) for one hour at room temperature.
5) Repeat step #3.
6) Incubate in peroxidase-anti-peroxidase [PAP] (Chemicon PAP14) according to manufacturers directions.
7) Repeat step #3.
8) Incubate in 4-chloro-1-napthol for twenty minutes at room temperature.
9) Repeat step #3.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2