MAB3329
Anti-MMP-14 Antibody, catalytic domain, clone LEM-2/63.1
clone LEM-2/63.1, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
MT1-MMP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LEM-2/63.1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MMP14(4323)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Immunohistochemistry: Frozen sections
Immunofluorescence
Immunoprecipitation
Flow Cytometry
Blocking
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2