MAB2641
Anti-Fibrillin (Pan) Antibody, clone 689
clone 689, from mouse
Sinonimo/i:
EGF-containing fibulin-like extracellular matrix protein 1, Fibrillin-like protein, Extracellular protein S1-5
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
689, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
chicken (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EFEMP1(2202)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: 1:200 dilution of the antibody detected Fibrillin (Pan) in fresh frozen mouse skin tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
Mouse skin tissue
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1