MAB2290
Anti-Integrin α3 Antibody, cytoplasmic domain, clone 29A3
clone 29A3, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CD49c
Scegli un formato
CHF 484.00
Spedizione prevista il16 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 484.00
Spedizione prevista il16 maggio 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
29A3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGA3(3675)
Descrizione generale
Specificità
SPECIES REACTIVITIES:
Although untested, a braod range of species reactivity is expected due to the conserved nature of the epitope.
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry
Immunohistochemistry (Frozen Sections)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2