MAB2259Z
Anti-Integrin β1 Antibody, activated, clone B44, azide free
clone B44, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Ligand-inducedBindingSite, LIBS, CLIBS, MAB2259
Scegli un formato
CHF 463.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 463.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
B44, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB1(3688)
Specificità
Applicazioni
Western blot: 10-15 μg/mL
Flow Cytometry: 10-15 μg/mL
Immunohistochemistry
Stimulation of (1-mediated adhesion: 10-20 μg/mL.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrizione del bersaglio
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2