MAB1945
Anti-Vitronectin Antibody, clone BV2
clone BV2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Serum spreading factor, S-protein
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BV2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VTN(7448)
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation
Western blot
Immunohistochemistry/immunofluorescence
Inhibits endothelial cell adhesion and spreading on vitronectin-coated surfaces.
Flow Cytometry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2