MAB1598
Anti-DLG4 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, 7E3-1B8
Sinonimo/i:
PSD-95
Scegli un formato
CHF 488.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 488.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anticorpo anti-PSD-95 (proteina della densità post-sinaptica 95), 7E3-1B8, clone 7E3-1B8, Chemicon®, from mouse
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7E3-1B8, monoclonal
Reattività contro le specie
bovine, rat, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... Dlg4(100137840)
human ... DLG4(1742)
mouse ... Dlg4(13385)
rat ... Dlg4(29495)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
un precedente lotto di questo anticorpo è stato utilizzato in IC.
Immunoprecipitazione:
un precedente lotto di questo anticorpo è stato utilizzato in IP.
Le diluizioni ottimali devono essere determinate dall'utente finale.
Qualità
Western blot:
una diluizione 1:500 di questo anticorpo ha rilevato PSD-95 su 10 µg di lisato di cervello di topo.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Risultati analitici
Tessuto cerebrale di ratto e di topo.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2