MAB10209-I
Anti-HSV-2 Nucleocapsid p40 Antibody, clone 3E1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3E1, monoclonal
PM
calculated mol wt 66.94 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
virus
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotipo
IgG1
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in HSV-2-positive tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected HSV-2 Nucleocapsid p40 in HSV-2-positive tissue sections.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1