KW06A10TT1
Capsule Opticap® XL con membrana Milligard® da 0,5 µm nominali
Opticap® XL 10, inlet connection diam. 1.5 in., pore size 0.5 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Sinonimo/i:
Opticap XL10 Milligard 0.5 μm 1-1/2 in. TC/TC
About This Item
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polyester support
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene vent cap
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
Opticap® XL 10
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Opticap®
Parametri
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
tecniche
prefiltration: suitable
Lunghezza
33.5 cm (13.2 in.)
Larghezza
4.2 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
10 in. (25 cm)
Diametro
14.5 cm (5.7 in.)
Superficie filtrante
0.8 m2
Diam. connessione ingresso
1.5 in.
Amp. ingresso/ uscita
33.5 cm (13.2 in.)
Diam. connessione uscita
1.5 in.
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤55 mg/capsule
Matrice
Milligard®
Dimensione pori
0.5 μm nominal pore size
0.5 μm pore size
input
sample type liquid
Raccordi
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Altre note
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer installation section of OPTICAP® XL Capsules and OPTICAP® XLT Capsules user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Specifiche
Linkage
Nota sulla preparazione
3 autoclave cycles of 30 min @ 121 °C; not in-line steam sterilizable
Risultati analitici
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3