KPHLA2TTT1
Capsula Opticap® XLT con membrana Durapore® da 0,45 µm
Opticap® XLT 20, inlet connection diam. 1.5 in., cartridge nominal length 20 in. (50 cm)
Sinonimo/i:
Opticap XLT20 Durapore 0.45 m without prefilter 1-1/2 in. TC/TC without gauge port
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
Opticap® XLT 20
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Opticap®
Parametri
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.4 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Forward)
3.4 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
tecniche
bioburden reduction: suitable
Lunghezza nominale della cartuccia
20 in. (50 cm)
Diametro
10.7 cm (4.2 in.)
Superficie filtrante
1.4 m2
Diam. connessione ingresso
1.5 in.
Diam. connessione uscita
1.5 in.
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤50 mg/capsule
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm
input
sample type liquid
Punto di bolla
≥1930 mbar (28 psig), air with water at 23 °C
Raccordi
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Altre note
- Capacità di ritenzione: microrganismi
- Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
- Applicazione: bioprocessi
- Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica microbica
- Istruzioni per l′uso: consultare il Manuale d′uso: “Istruzioni per la bagnatura delle unità filtranti con membrana Durapore®
- Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
- Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle norme nazionali, regionali e locali vigenti.
Nota sulla preparazione
3 cicli in autoclave da 60 min a 126 °C; non sterilizzabili a vapore in linea