KMP4G003FF1
Capsule Opticap® Small Scale 300, membrana Milligard ® in PES di grado 1,2/0,45 μm
Fittings 3/4 in. Sanitary Flange Inlet and Outlet, Method Gamma-compatible or Autoclavable
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polyester support
polyethersulfone membrane
polypropylene housing (Gamma Stable)
silicone O-ring
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Opticap®
Caratteristiche
hydrophilic
tecniche
bioburden reduction: suitable
Lungh. × largh.
11.7 cm (5.08 in.) × 6.4 cm (2.5 in.)
Superficie filtrante
0.031 m2 (0.33 ft2)
Matrice
Milligard® PES
pore size
1.2/0.45 μm
Raccordi
inlet and outlet for 19 mm (3/4 in.) (Sanitary Flange)
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Flusso rapido e portate elevate
- Riduzione della carica microbica convalidata
- Scalabilità dalla piccola scala ai dispositivi di dimensione industriale valutabile in anticipo
- Stabilità termica elevata: compatibili con metodi di sterilizzazione quali sterilizzazione in situ con vapore (SIP) e autoclave.
- Formati monouso, sterilizzabili con raggi gamma
- Stabili alle sostanze caustiche
Confezionamento
Altre note
Organismi trattenuti: microrganismi
Modalità d′azione: filtrazione (esclusione dimensionale)
Applicazione: bioprocessi
Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
Istruzioni per l′uso: si prega di fare riferimento alle guide per l′uso delle capsule Opticap® Small Scale 300, e delle capsule XL, XLT e T-line
Avvertenze per la conservazione: conservare in un luogo asciutto.
Indicazioni per lo smaltimento: smaltire conformemente alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Prodotti correlati
Articoli
Prefilters can be used throughout bioprocessing to remove to remove particulates, improve quality and protect sterilizing filters and downstream unit operations.