Documenti fondamentali
IPSN08132
Millipore
Immobilon® -P PVDF Blotting Sandwich
20 sandwiches, 8.5 x 13.5 cm, transfer membrane interleaved with blotting paper
Sinonimo/i:
Blotting sandwich
About This Item
Codice UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Immobilon®-P Blotting Sandwich, 8.5 x 13.5 cm, Immobilon-P membrane interleaved with blotting paper,for standard tank transfer procedures
Materiali
PVDF membrane
paper membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Immobilon®
tecniche
western blot: suitable
Lungh. × largh. filtro
8.5 cm × 13.5 cm
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Capacità
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
Metodo di rivelazione
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Filter Code: IPSN
Note legali
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany