IM1012
Anti-MTA3 (400-450) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Metastasis-associated gene 3
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... MTA3(57504)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1:500-1:5000)
Immunocytochemistry (1:300)
Immunoprecipitation (2-10 g/mg lysate)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
MCF7 cells
Altre note
Kumar R. 2003. Cell113, 142.
Simpson, A, et.al. 2001. Gene273, 29.
WGK 1