IHCR1015-6
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, PC1C6
About This Item
Nome del prodotto
Anti-Tau-1 Antibody, prediluted, clone PC1C6, clone PC1C6, Chemicon®, from mouse
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PC1C6, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human, bovine
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPT(4137)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Pretreatment: Heat Induced Epitope Retrieval (HIER). Recommend Citrate Buffer, pH 6.0 (Cat. No. 21545). No signal was detected without Epitope retrieval.
Incubation: 30 minutes with IHC Select Detection Kits.
Tau-1 has been prediluted for use as the primary antibody with Chemicon′s IHC Select Detection Kits and Protocols (Catalog Nos. DAB050, DET-HP1000, APR050, and DET-APR1000), but other supplier′s IHC detection systems may be used. For optimized protocol details, visit www.chemicon.com and select the protocols link under Cat. No. IHCR1015-6.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Neuronal & Glial Markers
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Alzheimer′s Brain
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2