Documenti fondamentali
HX0603S
Supelco
Acido cloridrico
31.5-35.5%
Sinonimo/i:
Cloruro di idrogeno
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
36.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
190 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Composizione
hydrochloric acid, 31.5-35.5%
Colore
APHA: ≤50
pH
<1 (20 °C in H2O)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
31.5-35.5%
Risultati analitici
Assay: 31.5-35.5%
Color (APHA): 50 max
Form: Clear liquid
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1