Documenti fondamentali
HX0200
Supelco
Hexadecane
Sinonimo/i:
Hexadecane, Cetane ASTM Grade
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)14CH3
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
Numero indice EU:
208-878-9
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Colore
APHA: ≤10
Punto di fusione
18 °C
Temp. transizione
flash point 135 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
C(CCCCCCCC)CCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C