Vai a
HTTP02500
Filtri a membrana in policarbonato, pori da 0,4 μm
greener alternative
Isopore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white
Sinonimo/i:
Filtri a membrana Isopore
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
Material:
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
25 mm
Sterility:
non-sterile
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
diam.
25 mm
filter diam.
25 mm
thickness
10 μm
gravimetric extractables
<1%
color
white
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore
pore size
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
bubble point
≥1.5 bar (22 psi) at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
La membrana Isopore è un filtro a schermo in policarbonato prodotto con tecnologia track-etch, raccomandato per tutte le analisi in cui il campione viene esaminato sulla superficie della membrana. La membrana Isopore offre evidenti vantaggi per l′analisi dei contaminanti aerodispersi e di altre particelle mediante microscopia ottica o elettronica. La membrana Isopore è costituita da un film di policarbonato con una superficie liscia, simile al vetro, per un′osservazione più nitida del campione. L′esclusivo processo produttivo assicura diametri dei pori precisi e omogenei per un′accurata separazione dei campioni in base alla dimensione. Dato il peso ridotto e costante delle ceneri e del catrame, generalmente non è necessario ricorrere a filtri appaiati in peso.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
  • Alogenuri organici adsorbibili (AOX)
  • Monitoraggio delle particelle
  • Monitoraggio dell′aria
  • Analisi di microplastiche
  • Microplastiche nell′acqua di grado analitico
I filtri a membrana Isopore sono stati utilizzati:
  • per colture organotipiche di sezioni di cervello[1]
  • per colture organotipiche di sezioni ottenute con vibratomo[2]
  • come elettrodo di lavoro per la sintesi di nanomotori elicoidali.[3]
Features and Benefits
  • La struttura della membrana trattiene le particelle sulla superficie, semplificandone così il conteggio e l′analisi
  • Le membrane Isopore non si macchiano, il che assicura una bassa interferenza di fondo
  • Non igroscopiche, assicurano perciò una rapida asciugatura e un tempo di analisi ridotto
  • Il materiale traslucido evita il clearing nella microscopia a luce trasmessa; è disponibile anche in versione brunastra
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Dopo la sterilizzazione in autoclave potrebbe verificarsi una riduzione delle portate.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HTTP01300HTTP03700HTTP09030
diam.
25 mm
diam.
13 mm
diam.
37 mm
diam.
90 mm
material
plain filter, white filter, polycarbonate membrane
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
parameter
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 140 °C max. temp., ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
parameter
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
parameter
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
parameter
≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), ≥7 L/min air flow rate at 10 psi, 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
pore size
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
pore size
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
pore size
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
pore size
0.4 μm pore size, 10-20 % porosity
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility