Key Documents
HTS184RTA
Sigma-Aldrich
Cellule congelate pronte per il test del recettore della colesistochinina CCK 1
Human
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.76
product name
Cellule congelate pronte per il test del recettore della colesistochinina CCK 1,
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Ready-to-Assay
tecniche
calcium flux assay: suitable
N° accesso NCBI
Metodo di rivelazione
fluorometric
Descrizione generale
Le cellule congelate GPCR pronte per il test di Millipore sono progettate per saggi di calcio semplici e rapidi, senza necessità di colture cellulari intensive. Millipore ha ottimizzato le condizioni di congelamento per garantire alle cellule un'elevata vitalità e funzionalità dopo lo scongelamento. L'utilizzatore deve semplicemente scongelare le cellule e risospenderle nel terreno di coltura, distribuire la sospensione cellulare in piastre di saggio e, dopo il recupero durante la notte, eseguire il dosaggio della risposta del calcio.
Le colecistochinine sono una serie di peptidi di lunghezza eterogenea (da 5 a 58 aminoacidi) che derivano dalla preprocolecistochinina e si trovano nei tessuti gastrointestinali e nel sistema nervoso centrale. La gastrina è un peptide correlato, con 5 aminoacidi C-terminali identici a quelli della colecistochinina. Due GPCR, CCK1 (CCKA) e CCK2 (CCKB), si legano alla CCK e/o alla gastrina per mediare gli effetti biologici dei peptidi. La CCK1 lega selettivamente la CCK solfatata, mentre la CCK2 si lega alla CCK e alla gastrina con affinità simile. Il legame dei ligandi alla CCK1 stimola la mobilizzazione del calcio intracellulare mediante l'attivazione di Gq/11. I recettori CCK1 in periferia sono localizzati principalmente nel pancreas, nella cistifellea, nel piloro e nell'intestino, dove sono responsabili della regolazione di diversi processi digestivi. Sono presenti anche in aree selezionate del sistema nervoso periferico (nervo vago) e del sistema nervoso centrale, dove mediano gli effetti di sazietà della CCK, regolano l'aumento del rilascio di dopamina e antagonizzano l'analgesia da oppioidi (Noble et al., 1999). La linea cellulare umana clonata di Millipore che esprime CCK1 è prodotta nell'ospite Chem-1, che supporta alti livelli di espressione di CCK1 ricombinante sulla superficie cellulare per il rilevamento funzionale attraverso la via di segnalazione del calcio. Questa linea cellulare è quindi uno strumento ideale per lo screening di agonisti, antagonisti e modulatori della CCK1.
Descrizione della linea cellulare
  • Linee cellulari GPCR
  • Cellule ospiti: Chem-1
Applicazioni
Cellule umane CCK1 / CCKa GPCR congelate per saggi FLIPR del flusso di calcio.
Azioni biochim/fisiol
  • Classe di GPCR: A
  • Proteina target: CCK1/ CCKa
  • Sotto-famiglia target: colecistochinine
Componenti
La confezione contiene 2 fiale di cellule prive di micoplasma, 1 ml per fiala.
Cinquanta (50) mL di componente per terreni.
Esclusione di responsabilità
Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati (OGM).
All'interno della UE gli OGM sono disciplinati dalle Direttive 2001/18/CE e 2009/41/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e dalla loro rispettiva attuazione nazionale negli Stati membri.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1