Documenti fondamentali
HSCRMAG-32K
Millipore
Gruppo di recettori solubili delle citochine umani MILLIPLEX® - Saggio immunologico multiplex
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
Sinonimo/i:
Human Cytokine Receptor Multiplex Kit, Luminex® Human Cytokine Receptor Immunoassay, Millipore Cytokine Receptor Panel
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
To order a Milliplex® kit, please search for your analyte of interest.
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
assay range
accuracy: 91-104%
sensitivity: 4-208 pg/mL
(Overnight Incubation minDC)
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(sIL-4R, sIL-6R, sRAGE, sTNFRI, sTNFRII)
standard curve range: 122.1-500,000 pg/mL
(sEGFR, sIL-1RII, sVEGF-R1, sVEGF-R2, sVEGF-R3)
standard curve range: 24.4-100,000 pg/mL
(sCD30, sgp130, sIL-1RI, sIL-2Rα)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex xMAP)
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
I recettori delle citochine sono parte integrante della biologia delle citochine. Analogamente alle citochine, i relativi recettori sono coinvolti nei normali processi fisiologici e patologici di quasi tutte le malattie. I recettori solubili delle citochine emergono naturalmente dai geni che codificano i recettori legati alla membrana o derivano direttamente dai recettori stessi. La scoperta del coinvolgimento dei recettori solubili delle citochine nella regolazione delle risposte infiammatorie eccessive e nella modulazione degli eventi immunologici ha stimolato un significativo interesse nella ricerca sul potenziale ruolo di questi recettori come agenti immunoterapeutici. Molti di questi recettori solubili delle citochine riescono a inibire il legame e l′attività biologica dei ligandi delle citochine corrispondenti, rendendoli antagonisti molto specifici delle citochine.
Il gruppo dei recettori solubili delle citochine umane MILLIPLEX® viene utilizzato per la quantificazione simultanea di 14 recettori solubili delle citochine in campioni umani di siero, plasma e supernatante da colture di cellule/tessuti. Il kit utilizza un formato a 96 pozzetti, contiene un cocktail standard liofilizzato e due controlli di qualità per saggio interno e può misurare fino a 38 campioni in duplicato.
La piattaforma Luminex® xMAP® utilizza un formato per saggio immunologico con microsfere magnetiche per offrire un livello ideale di velocità e sensibilità che permette di quantificare simultaneamente molteplici analiti, migliorando sensibilmente la produttività senza perdere il prezioso volume dei campioni.
Tipo di gruppo: citochine/chemochine
Applicazioni
  • Analiti: sCD30, sEGFR, sGP130, sIL-1RI, sIL-1RII, sIL-2Rα, sIL-4R, sIL-6R, sRAGE, sTNFRI, sTNFRII, sVEGFR1, sVEGFR2, sVEGFR3
  • Tipo di campioni raccomandati: siero, plasma o lisato di tessuti/cellule e supernatante da coltura
  • Diluizione del campione raccomandata: diluizione 1:5 per plasma o siero o supernatante da coltura cellulare non diluito
  • Tempo di esecuzione del saggio: nel corso della notte
  • Categoria di ricerca: Infiammazione & immunologia
Caratteristiche e vantaggi
Scegliendo gli analiti disponibili in questo gruppo è possibile progettare il proprio kit multiplex.
Altre note
Per la linearità della diluizione, contattare l′assistenza tecnica.
Sensibilità: per le singole sensibilità dei saggi, vedere il protocollo del kit.
Note legali
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Ian R Kleckner et al.
Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer, 27(12), 4615-4625 (2019-04-03)
A growing body of research suggests that inflammation plays a role in many chemotherapy-related toxicities such as fatigue, anxiety, and neuropathy. Regular exercise can change levels of individual cytokines (e.g., reducing IL-6, increasing IL-10); however, it is not known whether
Bryan D Young et al.
International heart journal, 62(5), 1096-1105 (2021-09-22)
While cardiac imaging has improved the diagnosis and risk assessment for cardiac sarcoidosis (CS), treatment regimens have consisted of generalized heart failure therapies and non-specific anti-inflammatory regimens. The overall goal of this study was to perform high-sensitivity plasma profiling of
Wendy Yi-Ying Wu et al.
Cancer medicine, 11(4), 1016-1025 (2022-01-15)
No strong aetiological factors have been established for glioma aside from genetic mutations and variants, ionising radiation and an inverse relationship with asthmas and allergies. Our aim was to investigate the association between pre-diagnostic immune protein levels and glioma risk.
Sandra Hellberg et al.
Cell reports, 16(11), 2928-2939 (2016-09-15)
Multiple sclerosis (MS) is a chronic inflammatory disease of the CNS and has a varying disease course as well as variable response to treatment. Biomarkers may therefore aid personalized treatment. We tested whether in vitro activation of MS patient-derived CD4+ T cells could
Risa M Wolf et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 104(3), 947-956 (2018-12-14)
Altered cytokine levels and chronic low-grade inflammation contribute to metabolic dysfunction in obesity. The extent of cytokine changes and their impact on metabolic improvements after bariatric surgery have not been fully explored. To compare 76 circulating cytokines, chemokines, and secreted
Contenuto correlato
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.
Immunology multiplex assays, like MILLIPLEX® assays, allow researchers to investigate more immune biomarkers simultaneously, saving time and resources. This is especially critical to immunology research, where numerous analytes play a role in different pathways.