Documenti
HMHEMAG-34K
Millipore
Gruppo di microsfere magnetiche per ormone metabolico umano MILLIPLEX®- Saggio immunologico multiplex
The Human Metabolic Hormone Panel, using the Luminex xMAP technology, enables the simultaneous analysis of 13 protein biomarkers in human serum, plasma and cell/tissue culture samples.
Sinonimo/i:
human metabolic hormone immunoassay panel, luminex human metabolic hormone multiplex assay, millipore human metabolism multiplex kit
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
assay range
accuracy: 101%
(Glucagon)
accuracy: 102%
(Leptin)
accuracy: 103%
(GIP)
accuracy: 103%
(GLP-1 (Total))
accuracy: 105%
(Ghrelin (Active))
accuracy: 106%
(MCP-1)
accuracy: 97%
(TNFα)
accuracy: 99%
(C-Peptide)
sensitivity: 0.5 pg/mL
(MinDC+2SD; TNF?)
sensitivity: 1.1 pg/mL
(MinDC+2SD; GIP)
sensitivity: 13 pg/mL
(MinDC+2SD; IL-6)
sensitivity: 14 pg/mL
(MinDC+2SD; Ghrelin (Active))
sensitivity: 14 pg/mL
(MinDC+2SD; MCP-1)
sensitivity: 146 pg/mL
(MinDC+2SD; PYY)
sensitivity: 15 pg/mL
(MinDC+2SD; Amylin (Total))
sensitivity: 16 pg/mL
(MinDC+2SD; C-Peptide)
sensitivity: 16 pg/mL
(MinDC+2SD; Glucagon)
sensitivity: 160 pg/mL
(MinDC+2SD; Insulin)
sensitivity: 2.4 pg/mL
(MinDC+2SD; GLP-1 (Active))
sensitivity: 2.9 pg/mL
(MinDC+2SD; PP)
sensitivity: 28 pg/mL
(MinDC+2SD; Amylin (Active))
sensitivity: 64 pg/mL
(MinDC+2SD; Leptin)
sensitivity: 7.3 pg/mL
(MinDC+2SD; GLP-1 (Total))
standard curve range: 0.69-500 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 1.4-1,000 pg/mL
(GIP)
standard curve range: 13.7-10,000 pg/mL
(Amylin (Active))
standard curve range: 13.7-10,000 pg/mL
(Amylin (Total))
standard curve range: 13.7-10,000 pg/mL
(Ghrelin (Active))
standard curve range: 13.7-10,000 pg/mL
(Glucagon)
standard curve range: 13.7-10,000 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 13.7-10,000 pg/mL
(MCP-1)
standard curve range: 13.7-10,000 pg/mL
(PYY)
standard curve range: 137-100,000 pg/mL
(Insulin)
standard curve range: 137-100,000 pg/mL
(Leptin)
standard curve range: 2.7-2,000 pg/mL
(GLP-1 (Active))
standard curve range: 2.7-2,000 pg/mL
(GLP-1 (Total))
standard curve range: 2.7-2,000 pg/mL
(PP)
standard curve range: 27.4-20,000 pg/mL
(C-Peptide)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(C-Peptide)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(GIP)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(GLP-1 (Active))
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(GLP-1 (Total))
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(Ghrelin (Active))
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(Glucagon)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(IL-6)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(Insulin)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(Leptin)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(MCP-1)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(PP)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(PYY)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(TNFα)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <10%
(Amylin (Active))
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <10%
(Amylin (Total))
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex xMAP)
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
La sindrome metabolica è un insieme di condizioni che comprendono innalzamento della pressione arteriosa, elevati livelli di insulina, eccesso di grasso addominale e livelli anormali di colesterolo. Le caratteristiche principali della sindrome metabolica includono insulino-resistenza, intolleranza al glucosio, ipertensione, dislipidemia e obesità centrale, tutti fattori di rischio per aterosclerosi, coronaropatia, diabete di tipo 2, nefropatia e morte prematura. Gli adulti con sindrome metabolica presentano un lieve stato infiammatorio cronico, il cui legame con l′obesità può essere dovuto alla alterata produzione di fattori pro- e anti-infiammatori. Di conseguenza, le ricerche effettuate in quest′ambito interessano diversi campi, che spaziano dallo studio delle citochine a quello delle proteine di fase acuta e degli ormoni legati a diabete e obesità, oltre che di altri biomarcatori delle malattie cardiovascolari.
Il pannello MILLIPLEX® "Ormoni metabolici umani" è un kit 13-plex per 15 analiti, da usare per la quantificazione simultanea di uno o tutti i seguenti analiti in campioni di siero, plasma e colture cellulari/tissutali umani: amilina (attiva) o amilina (totale), peptide C, grelina (attiva), GIP, GLP-1 (attivo), GLP-1 (totale), glucagone, IL-6, insulina, leptina, MCP-1, PP, PYY, TNFα. Il kit utilizza un formato a 96 pozzetti, contiene un cocktail di standard liofilizzato più due controlli di qualità interni e consente di misurare fino a 38 campioni in doppio.
La piattaforma Luminex® xMAP® utilizza un saggio immunologico con sferette magnetiche che offre una velocità e una sensibilità ideali per quantificare simultaneamente più analiti, migliorando sensibilmente la produttività senza perdere quantitativi preziosi di campione.
Tipo di pannello: metabolismo
Applicazioni
  • Analiti: amilina (attiva), amilina (totale), peptide-C, grelina (attiva), GIP (totale), GLP-1 (attivo), GLP-1 (totale), glucagone, IL-6, insulina, leptina, MCP-1 (CCL2), polipeptide pancreatico (PP), PYY (totale), TNF-α
  • N.B.: I seguenti analiti non possono essere analizzati contemporaneamente: amilina (attiva) & Amilina (totale); GLP-1 (attivo) & GLP-1 (totale).
  • Tipo di campione consigliato: siero o plasma e surnatanti o lisati di colture cellulari/tissutali umani
  • Diluizione del campione consigliata: 25 μL per pozzetto di siero o plasma non diluito; i campioni di colture cellulari/tissutali possono essere usati non diluiti o essere diluiti in un terreno di controllo appropriato. N.B.: i seguenti analiti richiedono l′aggiunta di inibitori delle proteasi ai campioni di siero o plasma (per i dettagli, vedere la sezione sulla raccolta e la conservazione dei campioni nel protocollo): GLP-1 (inibitore della DPPIV); amilina (cocktail di inibitori delle proteasi); glucagone (aprotinina); grelina (attiva) (inibitore delle serina proteasi).
  • Durata del saggio: tutta la notte (16-18 ore) a 2-8 °C.
  • Categoria di ricerca: metabolismo
  • Sottocategoria di ricerca: malattie metaboliche
Caratteristiche e vantaggi
Scegliendo gli analiti disponibili in questo gruppo è possibile progettare il proprio kit multiplex.
Linkage
Sostituisce: HMHMAG-34K
Altre note
Nota bene: L'amilina (attiva) e l'amilina (totale) non possono essere intrecciate insieme. Il GLP-1 (attivo) e il GLP-1 (totale) non possono essere intrecciati insieme.
Per la linearità della diluizione, contattare l′assistenza tecnica.
Note legali
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Visita l’Archivio dei documenti
Haitham Abdulla et al.
Endocrinology, diabetes & metabolism, 2(4), e00085-e00085 (2019-10-09)
The effect of substantive doses of essential amino acids (EAA) on incretin and insulin production, and the impact of age upon this effect, is ill-defined. A 15-g oral EAA drink was administered to young (N = 8; 26 ± 4.4 years) and older (N = 8; 69 ± 3.8 years)
Nathan C Winn et al.
Medicine and science in sports and exercise, 51(5), 995-1005 (2019-01-30)
Physical inactivity is associated with disruptions in glucose metabolism and energy balance, whereas energy restriction may blunt these adverse manifestations. During hypocaloric feeding, higher-protein intake maintains lean mass which is an important component of metabolic health. This study determined whether
Mary R Lee et al.
Neuropharmacology, 170, 107788-107788 (2019-09-27)
Both animal and human work suggests that the ghrelin system may be involved in the mechanisms that regulate the development and maintenance of alcohol use disorder. Previously, in a Phase 1b study, we tested pharmacological blockade of the growth hormone
Gabriella A Heruc et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 315(4), E565-E573 (2018-07-04)
Postprandial glucose is reduced in malnourished patients with anorexia nervosa (AN), but the mechanisms and duration for this remain unclear. We examined blood glucose, gastric emptying, and glucoregulatory hormone changes in malnourished patients with AN and during 2 wk of
Matthieu St-Jean et al.
PloS one, 12(5), e0177110-e0177110 (2017-05-12)
Hepatocyte nuclear factor 1 alpha (HNF1α) defects cause Mature Onset Diabetes of the Young type 3 (MODY3), characterized by defects in beta-cell insulin secretion. However, HNF1α is involved in many other metabolic pathways with relevance for monogenic or polygenic type
Contenuto correlato
Multiplex immunoassays save time and sample volume in metabolic syndrome research, providing comprehensive insights into related conditions.