Documenti fondamentali
HG000C92
Millipore
m-FC Agar
pH 7.4±0.2 (25 °C)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352111
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Composizione
Agar, 13.0 g/L
Aniline Blue, 0.1 g/L
Bile Salts No 3, 1.5 g/L
Lactose, 12.5 g/L
Peptone, 5.0 g/L
Sodium chloride, 5.0 g/L
Tryptone, 10.0 g/L
Yeast Extract, 3.0 g/L
Confezionamento
poly bottle of 12 × 500 g (HG000C92.500)
pH
7.4±0.2 (25 °C)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Applicazioni
An agar suitable for the detection and enumeration of faecal coliforms by the membrane filtration technique.
Nota sulla preparazione
Suspend 50g in 1 litre demineralised water. Boil whilst stirring until completely dissolved. If desired, add 10ml of a 1% solution of rosolic acid in 0.2N NaOH to the medium. Continue heating for 1 minute whilst stirring. Cool to 45 -50°C. Mix well and pour plates.
Do not Autoclave or Overheat
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3