HCDC0001L0100
Mobius Gold High Cell Density Cryopreservation Assembly
(-196C), 100 mL, sterile; y-irradiated (at 25-40 kGy)
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
(flouropolymer)
(thermoplastic elastomer)
device
polypropylene
silicone (thermoplastic elastomer)
Livello qualitativo
agenzia
according to ISO 11137
meets EN 2.6.14
meets JP 4.01
meets USP 85
Sterilità
sterile; γ-irradiated (at 25-40 kGy)
Parametri
-196- 60 °C temp. range (-321- 140 °F)
0.3 bar max. pressure (4.4 psi)
60 mL process volume
Capacità
100 mL
Impurezze
<0.25 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
applicazioni
mAb
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Our Mobius® High Cell Density Cryopreservation (HCDC) Assembly (-196C) is a single-use assembly specially designed to facilitate the freeze and thaw of cryopreserved cells in liquid nitrogen vapor phase (? -196°C). Available in two assembly bag sizes of 100 mL and 250 mL, our Mobius® HCDC Assembly (-196C) enables seed train inoculation with cells at a higher cell density and larger volume compared to the traditional seed train process using vials, which significantly accelerates the cell expansion process. Our Mobius® single-use assembly also provides a closed processing environment preventing contamination while improving process reproducibility.
Specificità
Application
Applicazioni
Confezionamento
Componenti
Pinch clamp: Nylon
Altre note
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Articoli
This page describes the design attributes of the Cellicon® filter assembly for cell retention and how they simplify scale-up of intensified upstream processes.
High cell density cryopreservation (HCDC) is a closed processing alternative to the traditional seed train expansion process. Learn more about the benefits of HCDC.
How the Cellicon® filter and controller enables seamless adoption of a perfused N-1 seed train step into the cell expansion process.
Cellvento 4CHO-X Expansion Medium enhances cell biomass for bioreactor inoculation in cell expansion stages.
Contenuto correlato
Gli sviluppatori biofarmaceutici necessitano di processi upstream efficienti e produttivi che assicurino anticorpi monoclonali (mAb) e altre proteine ricombinanti di alta qualità. L'intensificazione del processo può preparare sin da oggi le loro strategie produttive alle sfide future e, nello stesso tempo, ridurre i costi e incrementare la versatilità degli impianti.
Coloro che sviluppano i processi biofarmaceutici ha l’esigenza di mettere a punto processi produttivi upstream efficienti, in grado di fornire anticorpi monoclonali (mAb) e altre proteine ricombinanti di alta qualità. L'intensificazione del processo può preparare sin da oggi le loro strategie produttive alle sfide future e, nello stesso tempo, ridurre i costi e incrementare la versatilità degli impianti.
Biopharmaceutical developers need efficient, productive upstream processes that deliver high quality monoclonal antibodies (mAbs) and other types of recombinant proteins. Process intensification can future-proof their manufacturing strategies, reduce costs, and increase facility flexibility.
Biopharmaceutical developers need efficient, productive upstream processes that deliver high quality monoclonal antibodies (mAbs) and other types of recombinant proteins. Process intensification can future-proof their manufacturing strategies, reduce costs, and increase facility flexibility.