HAGP1MAG-12K
Gruppo di microsfere magnetiche per fattori di crescita/angiogenesi umani MILLIPLEX®- Saggio oncologico multiplex
Angiogenesie Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology enables the simultaneous analysis of multiple angiogenic biomarkers in human serum, plasma and cell culture samples.
Sinonimo/i:
human oncology growth factor immunoassay panel, luminex human cancer angiogenesis growth factor multiplex assay, millipore human cancer growth factor protein multiplex kit
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
assay range
accuracy: 42-131%
standard curve range: 1.4-1,000 pg/mL
(HB-EGF, IL-8, PLGF)
standard curve range: 13.7-10,000 pg/mL
(Angiopoietin-2, FGF-1, FGF-2, G-CSF, VEGF-A)
standard curve range: 137.2-100,000 pg/mL
(Leptin)
standard curve range: 2.7-2,000 pg/mL
(BMP-9, EGF, Endothelin-1)
standard curve range: 27.4-20,000 pg/mL
(Endoglin, Follistatin, HGF)
standard curve range: 6.9-5,000 pg/mL
(VEGF-C, VEGF-D)
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex xMAP)
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Il gruppo 1 di fattori di crescita/angiogenesi umani MILLIPLEX® può essere usato per la quantificazione simultanea di uno qualunque o tutti i seguenti 17 biomarcatori di fattori di crescita e di angiogenesi umani in campioni di plasma o siero umani e di lisato e supernatante di coltura di tessuti/cellule: angiopoietina-2, BMP-9, EGF, endoglina, endotelina-1, FGF-1 (FGF acido), FGF-2 (FGF basico), follistatina, G-CSF, HB-EGF, HGF, IL-8, leptina, PLGF, VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D. Il kit utilizza un formato a 96 pozzetti, contiene un cocktail standard liofilizzato, due controlli di qualità per saggio interno e può misurare fino a 38 campioni in duplicato.
La piattaforma Luminex® xMAP® usa un formato di saggio immunologico con microsfere magnetiche per una velocità e una sensibilità ideali al fine di effettuare simultaneamente il rilevamento quantitativo di più analiti, migliorando notevolmente la produttività senza perdere il prezioso volume del campione.
Tipo di gruppo: neoplasie del sangue
Specificità
In questo gruppo la reattività crociata tra gli anticorpi e qualunque altro analita è al di sotto del limite di rilevabilità o trascurabile.
Applicazioni
- Analiti: angiopoietina-2, BMP-9, EGF, endoglina, endotelina-1, FGF-1 (FGF acido), FGF-2 (FGF basico), follistatina, G-CSF, HB-EGF, HGF, IL-8, leptina, PLGF, VEGF-A, VEGF-C, VEGF-D
- Tipo di campione raccomandato: siero umano, plasma, lisato o supernatante di coltura tissutale/cellulare
- Diluizione del campione raccomandata: 25 μL per pozzetto di una diluizione di plasma o siero 1:3; 25 μL di supernatante di coltura cellulare per pozzetto, diluito con un terreno di controllo adeguato secondo necessità
- Tempo di esecuzione del saggio: tutta la notte (16-18 ore) at 2-8 °C.
- Categoria di ricerca: Cancro
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Contenuto correlato
The angiogenesis pathway is complex with many targets to analyze. Simultaneous quantification of multiple markers, with the MILLIPLEX® Human Angiogenesis/Growth Factor Panel 1, saves valuable resources. See how this panel was used to correlate angiogenesis biomarkers with early metastatic progression in NSCLC.
Simplify protein biomarker discovery with the MILLIPLEX® PLEXpedition 115-Plex Multiplex Screening Panel. Effortlessly screen cytokines and other markers with Luminex® technology.
Cancer biomarker detection through MILLIPLEX® multiplex cancer assays can accelerate studies of tumorigenic processes helping advance cancer research.
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.