Documenti fondamentali
H1WT5G01PP
Contenitore Series 4000 a cartuccia singola
new
cartridge nominal length 5 in. (12.7 cm), ferrule size 4 in., 304 stainless steel clamp(s) (3-piece), 316 stainless steel (EN 1.4404)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
304 stainless steel clamp(s) (3-piece)
316 stainless steel (EN 1.4404)
silicone plunger seal (for valve tip)
Parametri
10 bar max. inlet pressure (145 psig) at 25 °C
150 °C max. temp. at 46 psig (320 kPa)
Lungh. complessiva
323.5 mm ± 3 (12.7 in. ± 0.118)
Lunghezza nominale della cartuccia
5 in. (12.7 cm)
D.E. × D.I. × Alt. raccordi
50.5 mm × 1 in. × 1.65 mm, inlet/outlet TC ferrule
Dimens. ghiera
4 in.
D.E. × D.I. × Alt. flangia
50.5 mm × 1.5 in. × 1.65 mm, gauge connection ferrule
Raccordi
plunger-type vent valve
Descrizione generale
Series 4000 Housing Single-Round T-Line 5-inch Code 7
Single Round T-Line
Confezionamento
Material Size: 1
Altre note
Surface Finish, Exterior: Electropolished Ra ≤ 0.8 μm 32 μinch external
Surface Finish, Wetted: Electropolished Ra ≤ 0.38 μm 15 μinch internal
Note legali
SERIES 4000 is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany