Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 440.00 |
Informazioni su questo articolo
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
528, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
should not react with
mouse, rat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
General description
Application
Frozen Sections (2.5 µg/ml)
Immunofluorescence (5 µg/ml)
Immunoprecipitation(1 µg/sample)
Neutralization Studies (see comments and application references)
Paraffin Sections (see application references)
Packaging
Analysis Note
HL-60 cells or human brain
A-431 or normal skin tissue
Other Notes
Masui, H., et al. 1984. Cancer Res.44, 1002.
Reynolds, F. H., Jr., et al. 1981. Nature 292, 259.
Ushiro, H. and Cohen, S. 1980. J. Biol. Chem.255, 8363.
Legal Information
Disclaimer
Non trovi il prodotto giusto?
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| GR01-100UG | 04055977220162 |
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica