Key Documents
GI-5ML-B
Millipore
Anti-E (clone MS-12/MS-260) Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-E from the clone MS-12/MS-260, Human IgM, Blood Grouping Reagent
About This Item
Codice UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Clone
MS-12/MS-260, monoclonal
Confezionamento
pkg of 5 mL
Produttore/marchio commerciale
BIOSCOT
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Concentrazione
10-25 mg/mL protein (Total Protein Range)
tecniche
agglutination assay: suitable
pH
7.0-7.4
Isotipo
IgM
applicazioni
clinical testing
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
CE Mark
Applicazioni
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Vialled, Labeled
Note legali
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1