Vai a
GF142
Platelet Derived Growth Factor-AA human
>98% (SDS-PAGE and HPLC), recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
PDGF-AA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 μg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 331.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Biological source:
human
Assay:
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
CHF 331.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Proteina del fattore di crescita-AA di derivazione piastrinica, ricombinante umana, The Platelet Derived Growth Factor (PDGF) is a potent mitogen for a wide range of cell types including fibroblasts, smooth muscle & connective tissue.
biological source
human
Quality Segment
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-65 to -96°C
Gene Information
human ... PDGFA(5154)
General description
Il fattore di crescita di derivazione piastrinica (PDGF) è un potente mitogeno per un'ampia gamma di tipi di cellule, tra cui fibroblasti, muscolo liscio e tessuto connettivo. Il PDGF, che consiste in un dimero di due catene denominate catena A e catena B, può essere presente come omodimero AA o BB o come eterodimero AB. Il PDGF-AA umano è una proteina omodimerica a catena A da 28,5 kDa contenente 250 residui amminoacidici.
Origine del prodotto: E. coli
Application
Per la maggioranza delle applicazioni in vitro, il PDGF-AA esercita la sua attività biologica in un intervallo di concentrazione compreso tra 0,2 e 10,0 ng/mL. Le cellule responsive includono (elenco parziale): fibroblasti, tessuto connettivo
Physical form
Liofilizzato da una soluzione di acido acetico 10 mM.
Preparation Note
Il PDGF-AA liofilizzato è stabile per alcune settimane a temperatura ambiente, ma si mantiene meglio se conservata a -80 °C. Dopo una rapida centrifugata, ricostituire in acido acetico 10 mM a una concentrazione di 0,1-1,0 mg/mL. Questa soluzione può essere diluita anche in altre soluzioni tamponate e conservata a 2-8 °C per una settimana o a -20 °C per un uso successivo. Il PDGF-AA ricostituito va conservato in aliquote non diluite a -20 °C per un massimo di sei mesi.
Analysis Note
Attività specifica: Il PDGF-AA umano è completamente attivo dal punto di vista biologico rispetto agli standard, come determinato dal saggio colorimetrico con cellule BALB / 3T3.
Other Notes
Sostituisce: GF017
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P4306P3201P8953
description
The Platelet Derived Growth Factor (PDGF) is a potent mitogen for a wide range of cell types including fibroblasts, smooth muscle & connective tissue.
description
PDGF-BB, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
description
PDGF-BB, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
description
PDGF, lyophilized powder, suitable for cell culture
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
assay
≥97% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (HPLC and SDS-PAGE)
assay
≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
Porcine
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Gene Information
human ... PDGFA(5154)
Gene Information
human ... PDGFB(5155)
Gene Information
human ... PDGFB(5155)
Gene Information
pig ... PDGFB(100626465)
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)