Documenti fondamentali
FHLP01300
Millipore
Filtri a membrana in PTFE con pori da 0,45 μm
Fluoropore®, filter diam. 13 mm, hydrophobic
Sinonimo/i:
Fluoropore Membrane Filter
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
PTFE membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Fluoropore®
Millipore
Parametri
≥60 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol)
>0.5 L/min-cm2 air flow rate (Gurley)
100 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures)
Diametro
13 mm
Diam. filtro
13 mm
Spessore
109 μm , (typical)
Estraibili (gravimetria)
≤0.5%
Matrice
Fluoropore®
Dimensione pori
0.45 μm pore size
>60 % porosity
Punto di bolla
≥0.63 bar, air with methanol at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
  • Clarifying acids, bases, and solvents
  • Filtering or venting gases
  • UV spectroscopy
  • Particle monitoring
  • HPLC, UPLC, LC-MS/MS mobile phase filtration
  • Microplastics analysis
Note legali
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany