Documenti fondamentali
FCMAB104A4
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfo H3 (Ser10), clone 3H10, legato ad Alexa Fluor 488
clone 3H10, from mouse, ALEXA FLUOR 488
Sinonimo/i:
H3 histone, family 3A, H3S10P, Histone H3 (phospho S10), H3 histone, family 3A, H3 histone, family 3B, H3 histone, family 3B (H3.3B)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR 488
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3H10, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer10)
Informazioni sul gene
human ... HIST1H3F(8968)
Categorie correlate
Descrizione generale
L′istone H3 è una delle cinque principali proteine istoniche coinvolte nella struttura della cromatina nelle cellule eucariotiche. Caratterizzato da un dominio globulare principale e da una lunga coda N-terminale, l′H3 è implicato nella costituzione dei nucleosomi, le perle della cosiddetta struttura a ′collana di perle′. La coda N-terminale dell′istone H3 fuoriesce dal centro globulare del nucleosoma e può subire diversi tipi di modifiche epigenetiche che influenzano i processi cellulari. Tali modifiche comprendono il legame covalente di gruppi metile o acetile agli amminoacidi lisina e arginina e la fosforilazione della serina o della treonina.
Specificità
Istone H3 fosforilato in Ser10
Prevista reattività crociata con molte specie.
Immunogeno
Epitopo: Ser10
Immunogeno proprietario basato su una sequenza peptidica contenente fosfo-serina corrispondente al residuo 10 dell′istone H3 umano.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Apoptosi & cancro
L′anticorpo anti-fosfo-istone H3 (Ser10), clone 3H10, Alexa Fluor 488, è un anticorpo monoclonale di topo per la rivelazione dell′istone H3 fosforilato in serina 10. Questo mAb purificato, noto anche con il nome H3S10p,
è marcato con Alexa Fluor 488 ed è convalidato per l′uso nelle analisi di FC.
Sottocategoria di ricerca
Istoni
Ciclo cellulare, riparazione & replicazione del DNA
Qualità
Valutata mediante citometria a flusso in cellule Jurkat.
Descrizione del bersaglio
17 kDa, osservato
Stato fisico
IgG1k di topo purificate coniugate ad Alexa Fluor 488 in PBS con 15mg/mL di BSA e meno dello 0,09% di azoturo di sodio.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Mantenere refrigerato a 2-8 °C in aliquote non diluite per un massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento. Tenere al riparo dalla luce.
Risultati analitici
Controllo
Cellule Jurkat
Note legali
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Anna Tervasmäki et al.
International journal of cancer, 145(8), 2070-2081 (2019-02-28)
Strong inherited predisposition to breast cancer is estimated to cause about 5-10% of all breast cancer cases. As the known susceptibility genes, such as BRCA1 and BRCA2, explain only a fraction of this, additional predisposing genes and related biological mechanisms
Hong Shik Yun et al.
Molecular cancer therapeutics, 20(9), 1672-1679 (2021-06-24)
AZD0530, a potent small-molecule inhibitor of the Src kinase family, is an anticancer drug used in the treatment of various cancers. In the case of glioblastoma (GBM), where resistance to radiotherapy frequently occurs, Src kinase is known as one of
Govind M Pai et al.
Oncotarget, 7(51), 85365-85380 (2016-11-20)
Tuberous Sclerosis (TSC) is characterized by exorbitant mTORC1 signalling and manifests as non-malignant, apoptosis-prone neoplasia. Previous reports have shown that TSC-/- cells are highly susceptible to mild, innocuous doses of genotoxic stress, which drive TSC-/- cells into apoptotic death. It