Documenti fondamentali
EGARDT1X1
Milli-Q
Blocco di purificazione E-Gard®
Designed to remove trace of ionic contaminants affecting specific applications.
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Caratteristiche
removes trace contaminants
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
E-Gard®
tecniche
ion chromatography: suitable
Altezza
32 cm (12.6 in.)
Compatibilità
for use with Elix® Advantage
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il blocco di purificazione E-Gard® è stato progettato per migliorare la qualità dell′acqua pura rimuovendo i contaminanti ionici fino a concentrazioni inferiori ai livelli definibili come tracce.
Caratteristiche e vantaggi
  • l blocco di purificazione E-Gard® è sfrutta una combinazione di materiali di purificazione per una rimozione completa delle tracce di contaminanti che pregiudicano la purezza dell′acqua.
  • Costruito con polipropilene e polietilene idonei a produrre acqua pura ed ultrapura e che sono stati certificati a basso tenore di sostanze organiche e di estraibili ionici.
  • Cartuccia di resina a scambio ionico
Note legali
E-GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany