Vai a
EFAAB25BS
Unità filtranti EZ-Fit® senza tampone assorbente
pore size 0.8 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, black filter, volume 250 mL, pkg of Bulk packaging with protective bag, suitable for (suitable for solid cultivation)
Sinonimo/i:
Dispositivi di filtrazione con membrana quadrettata in esteri misti di cellulosa per l’analisi della carica batterica
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116129
Pore size:
0.8 μm pore size
Material:
black filter, gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, styrene-butadiene device
Capacity:
250 mL
Filter diam.:
47 mm
Manufacturer/tradename:
EZ-Fit®
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
material
black filter, gridded filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, styrene-butadiene device
agency
ISO 7004
sterility
electron beam irradiated
feature
ready-to-use
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
packaging
pkg of Bulk packaging with protective bag
capacity
250 mL
filter diam.
47 mm
funnel capacity
250 mL
volume
250 mL
pore size
0.8 μm pore size
input
sample(s) (environmental)
sample type beverage(s)
sample type pharmaceutical(s)
sample type food(s)
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation)
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with EZ-Fit® System
shipped in
ambient
General description
Le unità filtranti EZ-FIT® sono dispositivi di filtrazione monouso costituiti da una membrana di esteri misti della cellulosa (MCE), nera, quadrettata, con una base rosa. Fornisce un metodo sicuro e veloce per eseguire la filtrazione su membrana, evitando l'esposizione ai rischi dell'analisi microbiologica.
Le unità di filtrazione sono irraggiate con fascio elettronico, un coperchio ventilato copre il campione per tutta la durata della filtrazione e un bordo a 360° impedisce che le pinze tocchino accidentalmente l'area di filtrazione della membrana durante il trasferimento della stessa, per proteggere i campioni dalla contaminazione e garantire al contempo risultati di enumerazione microbica affidabili.
La funzione EZ-FIT® Azure rende l'unità di filtrazione EZ-FIT® ancora più ergonomica e comoda, grazie all'imbuto trasparente e agli indicatori di livello di riempimento lungo tutta la circonferenza, per un riempimento facile da qualsiasi angolazione. L'innovativo design dell′insieme imbuto-base evita qualunque fuoriuscita o by-pass della membrana da parte del campione.
Le unità filtranti sono conformi agli standard internazionali e riducono al minimo il residuo del campione. Inoltre, potendo essere impilate, consentono di risparmiare spazio nell'area di lavoro. Questi dispositivi monouso sono stati progettati per l′impiego con la rampa EZ-FIT® che dispone di specifiche teste di filtrazione EZ-FIT®.
Application
Le unità filtranti EZ-FIT® si usano per il rilevamento di lieviti e muffe in campioni liquidi, inclusi campioni intermedi e finali di bevande, prodotti farmaceutici e acqua. Questi prodotti si usano anche nel CQ industriale e nel monitoraggio delle acque.
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
EFHAW25BSEFHAB25BSEFGSW10MS
description
pore size 0.8 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, black filter, volume 250 mL, pkg of Bulk packaging with protective bag, suitable for (suitable for solid cultivation)
description
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 250 mL, pkg of Bulk packaging with protective bag, suitable for (suitable for solid cultivation)
description
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, black filter, volume 250 mL, pkg of Bulk packaging with protective bag, suitable for (suitable for solid cultivation)
description
-
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
material
black filter, gridded filter, styrene-butadiene device, mixed cellulose esters (MCE) membrane
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, styrene-butadiene device, gridded filter, white filter
material
black filter, styrene-butadiene device, mixed cellulose esters (MCE) membrane, gridded filter
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, styrene-butadiene device, gridded filter
filter diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
capacity
250 mL
capacity
250 mL
capacity
250 mL
capacity
100 mL
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
pore size
0.8 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)