EFAAB10BS
Unità filtranti EZ-Fit® membrana nera da 0,8µm, imbuto da 100 mL, sfuse, senza tampone
General microbiological analysis
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
styrene-butadiene device
agenzia
ISO 7004:1985
Sterilità
sterile; β-irradiated
Produttore/marchio commerciale
EZ-Fit®
Parametri
100 mL sample volume
Diam. filtro
47 mm
Capacità imbuto
100 mL
Dimensione pori
0.8 μm pore size
input
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
sample type pharmaceutical(s)
sample type beverage(s)
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
Note legali
Configurato per