Vai a
DVPP04700
Filtri a membrana in PVDF, pori da 0,65 μm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic
greener alternative
Alternativa più ecologica
Sinonimo/i:
Filtri a membrana Durapore®, pori da 0,65 µm
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.65 μm pore size, 70 % porosity
Material:
PVDF membrane, plain filter, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
47 mm
Sterility:
non-sterile
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
>6 mL/min-cm2 water flow rate, 85 °C max. temp., 9 L/min-cm2 air flow rate
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
125 μm
gravimetric extractables
0.5%
refractive index
n/D 1.42
matrix
Durapore®
pore size
0.65 μm pore size, 70 % porosity
bubble point
≥1.10 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Codice del filtro: DVPP
Le membrane Durapore® assicurano portate elevate e alta capacità, con un basso rilascio di estraibili e ampia compatibilità chimica. La membrana Durapore idrofila forma legami con molte meno proteine rispetto alle membrane in nylon, nitrocellulosa o PTFE.
Caratteristiche & vantaggi
- Disponibili con pori di diverse dimensioni (sia nella versione idrofila sia in quella idrofoba), soddisfano qualunque esigenza applicativa
- I filtri a membrana Durapore sono caratterizzati da un adsorbimento proteico molto basso, il che riduce al minimo l'interazione con il vostro campione e consente recuperi ottimali.
Tipo di filtro: Filtro a schermo
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
Filtrazione chiarificante di soluzioni biologiche
Other Notes
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazioni: comuni filtrazioni di laboratorio
  • Uso previsto: ritenzione o rimozione di contaminanti biologici
  • Istruzioni per l′uso: la filtrazione sterilizzante di un liquido attraverso una membrana con pori della dimensione di 0,2 μm (o più piccoli) rimuove in modo efficace i contaminanti biologici, inclusi batteri, muffe e lieviti. Per la ritenzione selettiva di contaminanti biologici più grandi, si può usare la filtrazione del liquido attraverso membrane con pori della dimensione di 0,45 μm (o più grandi) per trattenere i microrganismi da mettere successivamente in coltura e analizzare
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
DVPP00010DVPP02500DVPP08250
description
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic
description
Durapore®, 1 ft × 10 ft, hydrophilic
description
Durapore®, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
Durapore®, filter diam. 82 mm, hydrophilic
pore size
0.65 μm pore size, 70 % porosity
pore size
70 % porosity, 0.65 μm pore size
pore size
0.65 μm pore size, 70 % porosity
pore size
70 % porosity, 0.65 μm pore size
diam.
47 mm
diam.
-
diam.
25 mm
diam.
-
parameter
9 L/min-cm2 air flow rate, 85 °C max. temp., >6 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
>6 mL/min-cm2 water flow rate, 85 °C max. temp., 9 L/min-cm2 air flow rate
parameter
9 L/min-cm2 air flow rate, 85 °C max. temp., >6 mL/min-cm2 water flow rate
parameter
9 L/min-cm2 air flow rate, >6 mL/min-cm2 water flow rate, 85 °C max. temp.
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
manufacturer/tradename
Millipore, Durapore®
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
material
PVDF membrane, white filter, plain filter
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
material
PVDF membrane, white filter, plain filter
material
plain filter, PVDF membrane, white filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)