Documenti fondamentali
DR1093
Sigma-Aldrich
Anti-ETV6 Mouse mAb (3B10)
liquid, clone 3B10, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-ETS Variant 6
Scegli un formato
100 μG
CHF 449.00
CHF 449.00
Spedizione prevista il16 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 449.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 449.00
Spedizione prevista il16 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B10, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ETV6(2120)
Descrizione generale
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~55-60 kDa ETV6 protein.
Recognizes the ~55-60 kDa ETV6 protein in Jurkat cells and human placenta tissue.
This Anti-ETV6 Mouse mAb (3B10) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Paraffin Sections for the detection of ETV6.
Immunogeno
Full-length, recombinant, human ETV6 (aa 1-453), expressed as a GST fusion protein
Applicazioni
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Paraffin Sections (3 g/ml)
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Stato fisico
In PBS, pH 7.2.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Risultati analitici
Positive Control
Jurkat cells, Human placenta tissue
Altre note
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.