Merck
DR1015
Anti-RENT1 Goat pAb
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-HUPF1, Anti-NORF1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
-
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
goat
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(Immunoblotting (1:1000-1:2500))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UPF1(5976)
General description
This Anti-RENT1 Goat pAb is validated for use in Immunoblotting for the detection of RENT1.
Immunoaffinity purified goat polyclonal antibody. Recognizes the ~140 kDa RENT1 protein.
Recognizes the ~140 kDa RENT1 protein in HeLa cells.
Immunogen
a synthetic peptide corresponding to amino acids at the C-terminus of human RENT1
Application
Immunoblotting (1:1000-1:2500)
Packaging
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Physical form
In Tris/citrate phosphate buffer, pH 7.0-8.0.
Other Notes
May detect an additional band at ~80 kDa. Antibody should be titrated for optimal results in individual systems.
Mendell, J.T., et al. 2002. Science298, 419.
Medghalachi, S.M., et al. 2001. Hum. Mol. Genet.10, 99.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Highly Toxic (H)
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)