DR1002
PhosphoDetect Anti-ATM (pSer¹⁹⁸¹) Mouse mAb (10H11.E12)
liquid, clone 10H11.E12, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Ataxia Telangiectasia, Phospho-Specific (Ser¹⁹⁸¹)
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10H11.E12, monoclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (0.5 g/ml)
Immunocytochemistry (1.5 g/ml)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
HeLa cells treated with camptothecin (Cat. No. 208925)
Altre note
Abraham, R.T. 2003. Genes Dev.15, 2177.
Bakkenist, C.J. and Kastan, M.B. 2003. Nature421, 499.
Shiloh, Y. 2003. Nat. Rev. Cancer3, 155.
WGK 1