Documenti
CX1057
Supelco
Cloroformio
new
anhydrous, septum-sealed bottle DriSolv
Sinonimo/i:
Triclorometano, Tricloruro di metilidina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CHCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.38
Beilstein:
1731042
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
200-663-8
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
160 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. eboll.
60.5-61.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−63 °C (lit.)
Solubilità
8.7 g/L
Densità
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Stringa SMILE
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Stabilized with AlkeneDriSolv solvents are packed under Nitrogen and sealed with a septum.
anhydrous, septum-sealed bottle DriSolv
Risultati analitici
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (GC)99% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue3ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testIdentity (IR-spectrum)ConformsWater (H2O)50ppm max
Note legali
DRISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Cloroformio ≥99%, PCR Reagent, contains amylenes as stabilizer
Sigma-Aldrich
C7559
Cloroformio
Cloroformio biotech. grade, ≥99.8%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
Sigma-Aldrich
496189
Cloroformio