Documenti fondamentali
CX0120
Supelco
Carbonato di calcio
Sinonimo/i:
Carbonic Acid Calcium Salt
About This Item
Formula condensata:
CaCO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.09
Beilstein:
8008338
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
207-439-9
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
98-100.5% dry basis
Stato
powder
Impurezze
≤0.2% Acid-insoluble substances
Perdita
≤2% loss on drying
Colore
white
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Punto di fusione
825 °C (decomposition)
Solubilità
0.017 g/L
Densità
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Ba:, passes test
heavy metals (as Pb): ≤0.003%
magnesium and alkali salts (as sulfates): ≤1.0%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Risultati analitici
Acid-insoluble substances: 0.2% max
Assay (dried): 98-100.5%
Barium (Ba): To pass test
Color: White
Description: To pass test
Form: Powder
Heavy metals (as Pb): 0.003% max
Identification: To pass test
Loss on drying: 2.0% max
Magnesium and alkali salts: 1.0% max
Solubility: To pass test