CVVI02TPT
Durapore® CBR 0.1 µm, Cartridge
cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 0
About This Item
Materiali
PVDF membrane
polypropylene support
silicone O-ring
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Durapore®
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Durapore®
tecniche
bioburden reduction: suitable
Lunghezza
20 in.
Larghezza
2.7 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
20 in. (50 cm)
Dimensioni del dispositivo
20 in.
Superficie filtrante
1.38 m2
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.1 μm pore size
Codice
Code 0
Descrizione generale
Cartridge type: Liquid
Altre note
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations