Documenti fondamentali
CVHL75PP1
Millipore
Cartucce Durapore® 0.45 µm
pore size 0.45 μm, cartridge nominal length 5 in. (12.5 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Sinonimo/i:
Durapore Cartridge Filter without prefilter 5 in. 0.45 μm Code 7
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
PVDF
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Durapore®
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Durapore®
Parametri
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C (Reverse)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
tecniche
bioburden reduction: suitable
Lunghezza
5 in.
Larghezza
2.7 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
5 in. (12.5 cm)
Diametro
7.1 cm (2.8 in.)
Superficie filtrante
0.35 m2
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤10 mg/cartridge
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type liquid
Punto di bolla
≥1930 mbar (28 psig), air with water at 23 °C
Codice cartuccia
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: cartuccia
Confezionamento
Sacchetto doppio, facile apertura
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione FDA.
Indicazioni per l′uso
  • Ritenzione di organismi: microrganismo
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: bioprocessi
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: consultare le istruzioni per la bagnatura delle unità filtranti con membrana Durapore® nella guida all'uso
  • Dichiarazione sulla conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative vigenti nazionali, regionali e locali.
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
30 cicli SIP da 30 min a 135 °C; 30 cicli in autoclave da 60 min a 126 °C
Questo prodotto è stato fabbricato utilizzando una membrana Durapore® che soddisfa i criteri dei filtri "senza rilascio di fibre" definiti nel CFR 21 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
Estraibili gravimetrici: dopo 24 ore in acqua a temperatura ambiente controllata
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Operational Excellence Dossier
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.