Documenti fondamentali
CVBY73PK1
Millipore
Filtro per cartuccia Vitipore® II
sterile; γ-irradiated, pore size 0.65 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Sinonimo/i:
Filtro per cartuccia Vitipore® II 30” 0,65 μm Codice 7
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiali
PVDF
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Conformità normativa
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Vitipore®
Parametri
≤27.3 mL/min air diffusion at 620 mbar (9 psig) and 23 °C (in water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 109 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
Lunghezza nominale della cartuccia
30 in. (75 cm)
Diametro
6.9 cm (2.7 in.)
Superficie filtrante
2.34 m2
Estraibili (gravimetria)
≤69 mg/cartridge
Matrice
Vitipore® II
Dimensione pori
0.65 μm nominal pore size
0.65 μm pore size
input
sample type liquid
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type bottled water
sample type beer
sample type wine
Punto di bolla
≥965 mbar (14 psig), air with water at 23 °C
Codice cartuccia
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: cartuccia
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione dell′FDA.
Indicazioni per l′uso
  • Ritenzione di organismi: microrganismo
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: bioprocessi
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismo/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: consultare le istruzioni per la bagnatura delle unità filtranti con membrana Durapore® nella guida all'uso
  • Dichiarazione sulla conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative vigenti locali.
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
100 cicli SIP da 30 min a 109 °C; acqua calda igienizzata 50 volte per 30 min a 80 °C al massimo
Questo prodotto è stato fabbricato utilizzando una membrana Durapore® che soddisfa i criteri dei filtri "senza rilascio di fibre" definiti nel CFR 21 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
Estraibili gravimetrici: dopo 24 ore in acqua a temperatura ambiente controllata
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VITIPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany