Documenti fondamentali
CS60HX05F1-X
Millipore
Clarisolve® Pod Depth Filter
60HX, 60µm, filtration area 0.55 m², High-density cell cultures, Process Scale
Sinonimo/i:
Clarisolve 60 μm Pod Depth Filters, 0.55 m 2 (5.92 ft 2)
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
Materiali
polypropylene
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Clarisolve®
Parametri
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at ≤80 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤25 °C (Maximum)
Altezza
32 cm (12.5 in.)
Lunghezza
62 cm (24.2 in.)
Larghezza
17.3 cm (6.8 in.)
Superficie filtrante
0.55 m2
Impurezze
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
input
sample type liquid
Descrizione generale
I filtri di profondità Clarisolve® sono la prima scelta per la chiarificazione primaria, con una struttura a gradiente di densità progettata espressamente per le distribuzioni dimensionali di particelle dei flussi di alimentazione pretrattati Con una migliore capacità volumetrica e una torbidità ridotta rispetto ai filtri di profondità disponibili in genere sul mercato, lo stadio di chiarificazione dei flussi pretrattati può essere condotto con ingombri sostanzialmente ridotti senza dover ricorrere ad un secondo stadio di chiarificazione.
Il filtro di profondità CLARISOLVE®, un dispositivo in formato μPod, rappresenta la soluzione più veloce ed efficiente per chiarificare flussi a densità elevata e trasferire così i processi dalla fase upstream a quella downstream senza la necessità di centrifugare.
Il filtro CLARISOLVE® ha una superficie di filtrazione di 0,55 m2 e un formato modulare di tipo Pod.
Applicazioni
Colture cellulari ad alta densità
Specifiche
Grado del filtro: 60HX
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Integrità preservata dopo 1 ciclo in autoclave da 60 minuti a 123 °C.
Note legali
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Flocculants, like pDADMAC, remove cell debris during downstream monoclonal antibody production, but their adoption has been difficult due to perceived regulatory concerns.