CS40MS01L3
Filtri di profondità Clarisolve®
High-density cell cultures
Sinonimo/i:
Clarisolve 40 μm Depth Filters in Pod Format, 23 cm2 (0.025 ft2)
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Millistak+® media
polypropylene
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Clarisolve®
Parametri
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤40 °C (Maximum)
Altezza
6.99 cm (2.75 in.)
Lunghezza
9.07 cm (3.57 in.)
Larghezza
4.98 cm (1.96 in.)
Superficie filtrante
0.0023 m2
Impurezze
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
0.9-1.2 μg/L
input
sample type liquid
Conducibilità
0.91 – 1.29 μS/cm
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Contenuto correlato
Learn more on mAb downstream processing, more specifically clarification and the relevant associated products.