Key Documents
CRA501V06
Millipore
Polygard-CR Cartridge Filter 10 in. 0.5 µm Code 0 Fluoroelastomer
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Livello qualitativo
Materiali
polypropylene
seal (Fluorocarbon rubber)
Descrizione
sanitization 30 min with hot water @ 80 °C
Sterilità
(10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min)
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Caratteristiche
hydrophilic
Parametri
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Lunghezza nominale della cartuccia
10 in. (25 cm)
Diametro
7.0 cm (2.75 in.)
Impurezze
≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
Dimensione pori
0.5 μm nominal pore size
0.5 μm
Codice cartuccia
Code 0 (2-222 O-rings)
Risultati analitici
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥5 L
≤50 mg after 24-h soak in water