CR10F2006
Filtro per cartuccia Polygard® CR
pore size 10.0 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Sinonimo/i:
Polygard-CR Cartridge Filter 20 in. 10 μm Code F
About This Item
Materiali
polyethylene seal
polypropylene
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Polygard
Parametri
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Lunghezza nominale della cartuccia
20 in. (50 cm)
Diametro
7.0 cm (2.75 in.)
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤50 mg
Dimensione pori
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
input
sample type liquid
Codice cartuccia
Code F (double open end w/flat gaskets)
Descrizione generale
Con una pressione differenziale massima di 4,8 bar (70 psid) a 25 °C, i filtri a cartuccia Polygard-CR danno prova di elevata efficienza.
Applicazioni comuni
I filtri a cartuccia Polygard CR ad efficienza elevata dotati di matrice di polipropilene a gradiente di densità trovano vasto impiego nell′industria delle bevande, utilizzati a protezione di filtri più efficienti in applicazioni di filtrazione di gas e liquidi
Conformità normativa
I filtri a cartuccia Polygard® CR sono progettati, sviluppati e prodotti nel rispetto di un Sistema di Gestione della Qualità riconosciuto conforme alla norma ISO 9000 per i Sistemi di Qualità da un ente di certificazione accreditato e vengono spediti con annesso Certificato di Qualità. Nel rispetto dei requisiti normativi, ogni filtro a cartuccia è corredato da una Guida alla Validazione
Inoltre, a garanzia della tracciabilità e per una facile identificazione, ogni filtro è contrassegnato con le proprie caratteristiche identificative
Una gamma completa a vostra disposizione
La linea di prodotti Polygard-CRN propone un′ampia gamma di formati in grado di soddisfare esigenze applicative di vario genere. Per adattare con facilità i filtri ad alloggiamenti già in uso, le cartucce sono disponibili con un′ampia scelta di connessioni in ingresso ed uscita.
Questi dispositivi sono stati sviluppati per ridurre al minimo il volume morto quando si sottopongono a valutazione combinazioni di matrici diverse.
Nota sulla preparazione
Non sterilizzare in autoclave
30 min con acqua calda a 80 °C