CR03F3P06
Polygard-CR Cartridge Filter 30 in. 3.0 µm Code F Extended
About This Item
Livello qualitativo
Materiali
polypropylene
silicone seal
Descrizione
sanitization 30 min with hot water @ 80 °C
Sterilità
(Do not autoclave)
Caratteristiche
hydrophilic
Parametri
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Lunghezza nominale della cartuccia
30 in. (75 cm)
Diametro
7.0 cm (2.75 in.)
Impurezze
≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
Dimensione pori
3.0 μm nominal pore size
3.0 μm
Codice cartuccia
Code F (double open end w/flat gaskets)